Learn More
Methylvinylsulfon, 95 %, stab. mit 200 ppm 4-tert-Butylphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7043597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3680-02-2
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
MDL-Nummer MFCD00007567
InChI-Schlüssel WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
PubChem CID 19354
IUPAC-Name 1-Methylsulfonylethen
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl vinyl sulfone
Namenshinweis stabilized with 200ppm 4-tert-butylphenol
Dichte 1.212
Siedepunkt 115°C to 117°C (19 mmHg)
Flammpunkt >109°C (228°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 878198
Formelmasse 106.15
Reinheit (%) 95%