Learn More
Methylcyclohexan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Catalog No. 15657950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclohexan, Methyl, Hexahydrotoluol, Cyclohexylmethan, Toluol-hexahydrid, Hexahydroxytoluol, Toluol, Hexahydro, Methylcyclohexan, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexan
Schmelzpunkt -126 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.77 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 100 bis 102 °C (1.013 hPa)
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel C6H11CH3
Menge 20 l
UN-Nummer UN2296
Beilstein 505972
Formelmasse 98.19 mol
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Flüssigkeit