Learn More
Cyclohexylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11975801
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1779-49-3
Summenformel C19H18BrP
Molekulargewicht (g/mol) 357.23
MDL-Nummer MFCD00011804
InChI-Schlüssel LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
IUPAC-Name Methyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 230.0°C to 234.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >240°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3P(C6H5)3Br
Menge 2.5 kg
Fieser 01,697
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 950g/L methanol (20°C),soluble in aliphatic alcohols and chloroform,practically insoluble in arom. hydrocarbons and,acetone
Formelmasse 357.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltriphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.