Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.
13.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978, ASTM D6319, Kategorie III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US für Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Accelerator Free | Ja |
Anwendungen | Gesundheitswesen |
AQL | 1.5 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17863792
|
Ansell
6034511 |
6.5/7 |
13.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17853602
|
Ansell
6034514 |
9.5/10 |
13.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17873742
|
Ansell
6034512 |
7.5/8 |
13.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17883702
|
Ansell
6034513 |
8.5/9 |
13.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17863682
|
Ansell
6034510 |
5.5/6 |
13.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- ASTM D6319, ASTM D6978 certified
- Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
- Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
- Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
- Thin and light weight to ensure high tactility while working
- For use in chemotherapy and medical applications
Spezifikation
ASTM D6978, ASTM D6319, Kategorie III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US für Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 | |
Ja | |
1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
5,5 mil | |
Ja | |
3,1 mil | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
0.08 mm | |
MICRO-TOUCH-313016 | |
24 cm |
EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Gesundheitswesen | |
Rosa | |
Fingerspitze texturiert | |
0.12 mm | |
Nitril | |
0.08 mm | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
3,1 mil | |
Ja | |
9,5 in. |