Learn More
Ohaus™ Halter für Mikrotiterplatten
OHAUS™ Mikrotiterplattenhalter für die sichere Aufnahme von Mikrotiterplatten.
Marke:  Ohaus™ 30400233
70.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15752649
  • 74.75 € / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
  • Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
  • Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
  • Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Halter
Kunststoff
Mikrotiterplatten-Halter, 2 St./Packung