Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abdeckung für Mikrozentrifugenröhrchengestell
Zum Schutz von Proben.
Marke: Bel-Art™ F18845-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Schutz von Proben.
- Für die Verwendung mit Gestellen für Mikrozentrifugenröhrchen mit 96 Wells
- Durchscheinend für erleichterte Betrachtung
Spezifikation
Abdeckung für Röhrchengestell | |
Durchscheinend | |
Polyethylene | |
None | |
Non-sterile | |
Gestell für 96 Well-Mikrozentrifugenröhrchen | |
206 mm | |
29 mm |
Not Autoclavable | |
Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
Rectangular | |
No | |
Probenschutz | |
5 | |
119 mm |