Learn More
Ansell™ Microchem™ CFR Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Haube, Handgelenken und Knöcheln
- Doppelter Reißverschluss
- Schwer entflammbares Gewebe mit PVC-Barrierebeschichtung
- Schutz gegen flüssige Chemikalien gemäß EN-Typ 3 und 4
- Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
- Gut sichtbares Leuchtrot für verbesserte Arbeitssicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | L |
Material | Flammhemmendes Gewebe mit PVC-Sperrfolie |
Farbe | Rot |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | 2-teilig, elastisch |
Verschlusstyp | Doppelzipper |
Saumtyp | Genäht, Geklebt |