Learn More
Ansell™ Microchem™ CFR Overalls mit Kapuze
MICROCHEM™ CFR ist ein schwer entflammbares Material, das über gewebter thermischer Schutzkleidung wie NOMEX™ getragen werden kann. Es bietet auch im Falle von Stichflammen* Schutz vor Partikeln und unter Druck stehenden Sprühflüssigkeiten.
Marke: Ansell™ RD96T-00111-06
972.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Microchem™ CFR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN ISO 14116 Index 2 entsprechen.
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Haube, Handgelenken und Knöcheln
- Doppelter Reißverschluss
- Schwer entflammbares Gewebe mit PVC-Barrierebeschichtung
- Schutz gegen flüssige Chemikalien gemäß EN-Typ 3 und 4
- Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
- Gut sichtbares Leuchtrot für verbesserte Arbeitssicherheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Flammhemmendes Gewebe mit PVC-Sperrfolie | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Doppelzipper | |
EN14605 Typ 3 und 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5 | |
Inklusive Haube |
2XL | |
Rot | |
Elastisch | |
2-teilig, elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Keine |