Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.
27.33 CHF
Spezifikation
Accelerator Free | Yes |
---|---|
Anwendungen | Industrial |
AQL | 1.5 |
Farbe | Hi-vis Orange |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30259547
|
Ansell
93256070 |
7 |
27.33 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30259532
|
Ansell
93256080 |
8 |
27.33 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30259525
|
Ansell
93256090 |
9 |
27.33 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30259518
|
Ansell
93256100 |
10 |
27.33 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30259516
|
Ansell
93256110 |
11 |
27.33 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
- High visibility orange color to increase visibility while working
- Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
- Ideal for a wide range of food handling applications
Especificaciones
Yes | |
1.5 | |
Single-use | |
6.3 mil | |
Yes | |
5.1 mil | |
Powder Free | |
Sterile | |
0.13 to 0.15 mm |
Industrial | |
Hi-vis Orange | |
Fully Textured | |
0.15 mm | |
Nitrile | |
0.13 mm | |
Nitrile Gloves | |
5.1 to 6.3 mil |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.