Learn More
Ansell Microgard™ 1800 Standard Overalls mit Kapuze
Komfort in wärmeren Arbeitsumgebungen. Die Ansell Edmont™ Microgard™ 1800 Standard-Overalls mit Haube bestehen aus einem leichten, atmungsaktiven Material und bieten dennoch Schutz vor leichten Sprühflüssigkeiten und trockenen Partikeln.
Marke: Ansell WH18B-00111-04
283.63 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Gebundene Nähte
- Standard: CE-Kategorie III, Typ 5/6 EN 1149-5 (antistatisch)
- Sprühflüssigkeiten mit geringem Risikograd, Spritz- und Partikelschutz
- Dampfdurchlässig (‘atmungsaktiv’), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
WH18-B-00-111, Inklusive Haube |
Groß | |
Mikroporöse Polythelenfolie | |
Single-use | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Bound | |
CE category III, type 5/6 EN 1149-5 | |
Keine |