Learn More
Ansell Grüne Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze
Ermöglicht das Entweichen von Schweiß aus dem Anzug und bietet trotzdem Widerstand gegen Sättigung durch flüssige Chemikalien. Grüne Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Haube filtern 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer Größe.
Marke: Ansell GR20B-00111-06
369.45 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Blaue, eingebundene Nähte
- Elastische Einsätze an Haube, Taille, Handgelenken und Knöcheln
- Mit Fingerschlaufen
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Die qualitativ hochwertige, bi-elastische, mikroporöse Folie bildet eine wirkungsvolle Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei – Entscheidend bei Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung
- Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
- Antistatische Behandlung
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Grün | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
3-teilig, elastisch | |
Gebunden | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
Keine |
2 Extragroß | |
Mikroporöse Polythelenfolie | |
Single-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
GR20-B-00-111, Inklusive Haube, Fingerschlaufen |