Learn More
Ansell Microgard™ 2000 SOCO/CSI Overalls mit Kapuze
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
Marke: Ansell WH20B-00128-05
330.18 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstklebende Taschen können an jeder beliebigen Stelle auf dem Kleidungsstück angebracht werden, um die Ausrüstung zu sichern.
- Die Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe.
- Schutz der höchsten Leistungsklasse vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- 2-teilige Haube mit Kinnriemen
- Doppelte Fingerschlaufen
- Mit 2 Taschen
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch | |
2-teilig mit Kinnriemen | |
Gebunden | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
WH20-B-00-128, Inklusive Haube mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen |
Extragroß | |
Mikroporöse Polythelenfolie | |
Single-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
Kapuze mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen | |
2 |