Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Ts Plus Overalls mit Kapuze
Beständig gegen Sättigung flüssiger Chemikalien und Filterung von 100 % der Partikel bis zu 0.01 μ. Ansell Edmont™ Microgard™ Ts Plus bietet eine außergewöhnliche Gesamtbarriere für Sprühflüssigkeit und Feinstaubpartikel mit geringem Risikograd.
Marke: Ansell WH20T-00111-04
490.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bewährte Barriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration, verdünnte Pestizide sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Dampfdurchlässig (‘atmungsaktiv’), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm zur Reduzierung des Das Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
- Antistatisch gemäß EN 1149-1
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
- Tunnelförmige, elastische Handgelenke, Haube und Knöchel reduzieren das Risiko von Fusseln und Kreuzkontamination.
- Daumenschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel bei Arbeiten über Kopfhöhe.
- Der Kinnriemen verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastic | |
Elastisch | |
3-teilig, elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Chemicals, Particle, Liquid, Bloodborne Pathogens | |
Kapuze mit Kinnriemen, Daumenschlaufen | |
WH20-T-00-111, Inklusive Kapuze mit Kinnriemen und Daumenschlaufen |
Groß | |
Mikroporöse Polyethylen-Folie | |
Single-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
Reißverschluss mit wiederversiegelbarer Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
EN 14126, EN 1073-2, DIN 32781, EN 1149-1 | |
Yes | |
Keine |