Learn More
Ansell Microgard™ 2300 Comfort Overalls mit Kapuze
Die MICROGARD™ 2300 Comfort Overalls mit Haube wurden speziell für Arbeiten bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen und in verwandten Industriebereichen entwickelt. Sie bieten gezielten Schutz und Belüftung, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern.
Marke: Ansell WY23B-00129-07
344.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube für eine gute Passform beim Tragen von Atemschutzhalb- und -vollmasken
- Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Die elastischen Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe; gelbe, eingebundene Nähte.
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Atmungsaktiver SMS-Rückeneinsatz.
- Das Material von Haube, Ärmeln, Hosenbeinen und vorderem Rumpf ist MICROGARD™ 2300.
- Verhindert das Risiko einer Ablösung der Schichten bei einem Kontakt mit klebrigen Oberflächen.
- Der luft- und wasserdampfdurchlässige (“atmungsaktive”) Rückeneinsatz sorgt für eine Belüftung des Anzugs, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern.
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Antistatik-Zertifikat gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch, Fingerschlaufen | |
3-teilig, elastisch | |
Gebunden | |
Chemicals, Anti-static, Particle | |
EN ISO 9237, EN 1149-5, EN 1073-2 | |
WY23-B-00-129, Inklusive Haube, Fingerschlaufen |
3 Extragroß | |
Polyethylenbeschichteter Zweikomponenten-PP/PE Spinnvliesstoff | |
Single-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
Atmungsaktives Microgard™ 1500 Plus | |
Yes | |
Keine |