Learn More
Ansell™ Microgard™ FR Overalls mit Kapuze
Edmont™ Microgard™ FR, das für den Einsatz über gewebter Thermoschutzkleidung wie NOMEX™ Ansell entwickelt wurde, ist ein schwer entflammbares Material, das Schutz vor Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzen bietet, ohne den Schutz des Arbeitnehmers bei einer Verpuffung zu beeinträchtigen.
Marke: Ansell™ BL95S-00111-06
470.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Microgard™ FR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN 533 Index 2 entsprechen.
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
- Schwer entflammbares Material aus Sontara/Zellstoff/Polyester
- 3-fach übersteppte Nähte
Spezifikation
Schutzoverall | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Elastisch | |
Elastisch | |
2-teilig | |
Genäht | |
Keine |
2 Extragroß | |
Blau | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Kat. III Typ 5 & 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1 | |
Inklusive Haube |