Learn More
Micronova™ MTP™ MegaTape™ Reinraumklebeband aus Polyethylen
Polyethylen-Klebeband mit mitlerer Dichte, das eine ähnliche Anpassungsfähigkeit wie Vinyl-Klebebänder aufweist
Marke:  Micronova™ MTP-1WH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13157326
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen: 2.54 cm ×32.9 m (1 in. ×36 Yard)
  • Niedriger Gehaltan Halogenen und auswaschbaren Chloriden
  • Acrylklebstoff mit hoher Haftkraft bietet hervorragende Dichtungseigenschaften, lässt sich aber sauber und rückstandsfrei entfernen
  • In einer Hülle verpackt und in verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polyethylen
Unsteril
Je 1
33 m
25.4 mm
Klebeband
MegaTape™
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
36 yd.
1 in.