Learn More
Micronova™ MTP™ MegaTape™ Reinraumklebeband aus Polyethylen
Polyethylen-Klebeband mit mitlerer Dichte, das eine ähnliche Anpassungsfähigkeit wie Vinyl-Klebebänder aufweist
Marke: Micronova™ MTP-2WH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Niedriger Gehalt an Halogenen und auslaugbaren Chloriden und mit einem Acrylklebstoff versehen
- Hervorragende Beständigkeit gegen UV, Feuchtigkeit, Säuren, Alkalien, Öle, Abrieb und Verwitterung
- Der Klebstoff mit hoher Haftkraft bietet eine hervorragende Abdichtung, lässt sich jedoch sauber und rückstandsfrei entfernen
- In einer Hülle verpackt und in verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Klebeband für den Reinraum | |
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. | |
2 in. |
Acryl | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.) | |
33 m | |
5.08 cm |