Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wischtücher
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
Marke:  Micronova™ WP2-1212
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13137346
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Spezifikation
Spezifikation
NovaLite™ Cleanroom Wipes
30.48 cm
30.48 cm
Nein
Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
12 in.
12 in.
Cellulose, Latex
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
0.062 in.