Learn More
Mineralöl, geringes Gewicht, MP Biomedicals
Catalog No. 11496581 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Wolle, orange 2g, c.i. Säureorange 10, c.i. orange g, c.i. Lebensmittel Orange 4, Hellorange G, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineralöl
Dichte 0.81 bis 0.894 g/ml
Menge 500 ml