Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Spritzenlose Filter
Kombinierter All-in-One-Filter für Autosampler-unterstützte UHPLC/HPLC-Analysen.
535.00 € - 5748.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse |
Volumen (metrisch) | 0,5 mL |
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, Kappe mit geschlitztem Septum
Produktcode | Marke | Porengröße | Material (Membran) | Verschlusstyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Material (Membran) | Verschlusstyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13267129
|
Cytiva
GN203NPEPP |
0,2 μm | Polypropylen | N/A | |||||
15500123
|
Cytiva
GN503NPEAQU |
0,2 μm | PVDF | Standard Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15520123
|
Cytiva
GN503NPEORG |
0,2 μm | PTFE | Standard Cap | 1000/Pk. |
5748.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15530123
|
Cytiva
GN503NPEPP |
0,2 μm | Polypropylen | N/A | |||||
15510123
|
Cytiva
GN503NPENYL |
0,2 μm | Nylon | Standard Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15213285
|
Cytiva
GN503NPUAQU |
0,45 μm | PVDF | Standard Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15540123
|
Cytiva
GN503NPUGMF |
0,45 μm | Glasfaser | Standard Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15510133
|
Cytiva
GS203NPEPP |
0,2 μm | Polypropylen | N/A | |||||
15580133
|
Cytiva
GS503NPEAQU |
0,2 μm | PVDF | Split Septum Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15590133
|
Cytiva
GS503NPENYL |
0,2 μm | Nylon | Split Septum Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15510143
|
Cytiva
GS503NPUAQU |
0,45 μm | PVDF | Split Septum Cap | 1000/Pk. | N/A | |||
15520143
|
Cytiva
GS503NPUORG |
0,45 μm | PTFE | Split Septum Cap | 1000/Pk. |
5684.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
Beschreibung
- Borosilikatglaskammer mit Standard- oder Schlitzseptumkappe
- Lichtdurchlässiges oder bernsteinfarbenes Gehäuse
- Mit integriertem Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran
- Fasst 0.5 ml ungefilterte Proben
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse | |
0,5 mL |