Learn More
Brady™ MiniMark™ Hochleistungsfarbbänder
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Hochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.
Marke: Brady™ 710345
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Hervorragende Chemikalien- Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
- ochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl
- Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit
Spezifikation
Drucker-Farbband | |
MiniMark | |
4,33 in. | |
110 mm | |
90 m L x 110 mm B | |
Farbseite außen | |
MNK Red Ribbon |
Rot | |
98.4 yd. | |
90 m | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
110 mm rotes Band | |
Je 1 |