Learn More
Epredia™ Färbekit mit modifiziertem Methenamin-Silber nach Grocott (Periodsäure)
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Epredia™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Perjodsäure)
Marke:  Epredia™ 88026
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12583647
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Periodsäure), einer einzigartig modifizierten Silberfärbungsformel, die mit Methenamin/Borax-Kapseln eine funktionsfähige Silberlösung erzeugt.
  • Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen werden zusammen mit retikulären Fasern schwarz gefärbt
  • Der Hintergrund wird grün gefärbt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Goldchloridlösung (0,1 %)
Gehäuse 125mL