Learn More
Epredia™ Färbekit mit modifiziertem Methenamin-Silber nach Grocott (Periodsäure)
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Epredia™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Perjodsäure)
Marke:  Epredia™ 88027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12593647
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Periodsäure), einer einzigartig modifizierten Silberfärbungsformel, die mit Methenamin/Borax-Kapseln eine funktionsfähige Silberlösung erzeugt.
  • Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen werden zusammen mit retikulären Fasern schwarz gefärbt
  • Der Hintergrund wird grün gefärbt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Periodische Säurelösung (1%)
Gehäuse 125mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: periodic acid (H5IO6)