Learn More
OHAUS™ Modulblock
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0 Röhrchen x 1 Block
0 Röhrchen x 2 Block
0,2 ml-Mikroröhrchen
0,5 ml-Microtaper
11,5/1,5 ml Micta
12- bis 13 mm-Röhrchen
17- bis 18 mm-Röhrchen
2 x 50 ml-Röhrchen, 3 x 15 ml-Röhrchen, 4 x 1,5 ml-Röhrchen
20 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
250 μl-Röhrchen/6 mm-Röhrchen
2 ml-Corning-Röhrchen
2 ml-Röhrchen
3 x 25 mm-Röhrchen, 5 x 12 bis 13 mm-Röhrchen, 6 x 6 mm-Röhrchen
35 mm-Röhrchen
6 mm-Röhrchen
Küvetten
Mikroröhrchen
Enthält:
Mit Thermometerschacht
Ohne Thermometerschacht
No. of Places:
0
2
4
6
8
9
12
14
16
20
21
30
64
80
96
Beschreibung
- Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
- Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
- Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Modulblock 2,0 ml-Röhrchen |
Aufnahmevermögen | 2 ml-Röhrchen |
Material | Eloxiertes Aluminium |
No. of Places | 20 |
Typ | Block |
Enthält | Mit Thermometerschacht |
Größe | 1 Block |
Röhrchengröße | 2 ml |
Innentiefe (metrisch) | 38.1 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 11.5 mm |