Learn More
Invitrogen™ DDAO Phosphate (9H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacridin-2-One-7-yl) Phosphate, Diammonium Salt)
Einfache Unterscheidung zwischen Substrat und Hydrolyseprodukt
Marke: Invitrogen™ D6487
Beschreibung
Das Phosphatase-Substrat DDAO Phosphat [9 H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacidin-2-one-7-yl) Phosphat, Diammoniumsalz] ergibt ein Hydrolyseprodukt, das mit dem 633 nm-Laser angeregt werden kann (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 645/660). Obwohl das Substrat selbst fluoreszierend ist (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 460/610 nm), liegt die Differenz zwischen dem Substratanregungsmaximum und dem seines Hydrolyseprodukts über 200 nm, wodurch die beiden Arten leicht unterschieden werden können.
Zellanalyse, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Markierungschemie, Markierungs-QK- und -Kalibrierung, Phosphataseaktivität, Phosphataseaktivitätsassays, Phosphatasebiologie, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Pulver | |
Phosphatase-Substrat | |
Phosphatasen | |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Raumtemperatur |
Fluorescence | |
5 mg | |
Chemisches Substrat | |
646⁄659 | |
DDAO |