Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ EnzChek™ Peptidase/Protease-Assay-Kit
Zur Quantifizierung der Stärke der Enzymaktivität
Marke: Invitrogen™ E33758
Beschreibung
Das EnzChek Peptidase/Protease-Assay-Kit ermöglicht eine einfache und genaue Quantifizierung einer Vielzahl von Protease-Aktivitäten innerhalb von 60 Minuten. Das im Kit enthaltene EnzChek Peptidase/Protease-Substrat wurde mit einem Fluorophor und einem Quencher-Anteil gekennzeichnet, der durch ein Peptid getrennt ist. Nach der Spaltung durch Protease(n) trennt sich das Fluorophor vom Quencher und das Fluorophor sendet bei Anregung ein Fluoreszenzsignal aus. Die Magnitude des resultierenden Signals ist proportional zum Grad der Abspaltung des Substrats, was die Quantifizierung der Enzymaktivität ermöglicht. Der Assay wird in einem einfachen Misch–Inkubations–Ablese-Format durchgeführt, kann in 60 Minuten oder weniger abgeschlossen werden und ist leicht an die unterschiedlichen pH-Anforderungen anzupassen.
- Einfaches Misch-Inkubations-Ablese-Format
- Anregungs- und Emissionswellenlängen (502/528 nm) eignen sich gut für Fluorescein-(FITC)-Filtereinstellungen
- Einfache Anpassung an eine Vielzahl von Proteasen und Reaktionsbedingungen
Zellanalyse, Zellbildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 Kit | |
Kit, Assay | |
Peptidasen, Proteasen | |
Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) und vor Licht schützen. |