Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Identifizieren Sie Proteine, die Phosphoinositid-Domänen besitzen
359.00 € - 1122.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern. |
---|---|
Produkttyp | Phospholipid-Arrays |
Format | Membranmaterial |
Produktlinie | PIP-Streifen™ |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768044
|
Invitrogen™
P23750 |
2 Streifen |
359.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10728234
|
Invitrogen™
P23751 |
10 Streifen |
1122.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Membranen von PIP-Streifen sind für die Identifizierung von Proteinen mit Phosphoinositid-Domänen und für die Analyse ihrer lipidbindenden Besonderheiten konzipiert. Membranen von PIP-Streifen erleichtern die Analyse von Phosphoinositid-Proteininteraktionen durch Protein-Lipid-Overlay-Assays. Proteine können mit Standard-Western Blot-Verfahren in Verbindung mit leistungsstarken alkalischen Phosphatase- und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-vermittelten Signalerzeugungssystemen nachgewiesen werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Membranen (allgemein) und Lipide, Plasmamembran, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Membranmaterial | |
Raumtemperatur |
Phospholipid-Arrays | |
PIP-Streifen™ |