Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, Tripotassium Salt, cell impermeant
Zellen können mit zellundurchlässigen Salzformen dieser Indikatoren physisch mit Hilfe von Patchpipetten, Mikroinjektion oder pinocytotischem Zellladungsreagenz beladen werden.
Marke: Invitrogen™ R14220
Beschreibung
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Sie werden in vielen Untersuchungen des Calciumsignalwegs eingesetzt, u. a. auch bei der Messung von Ca2+ in Zellen und Geweben mit hoher Eigenfluoreszenz und auch zur Erkennung der von Photorezeptoren und photoaktivierbaren Chelatoren ausgehenden Ca2+-Freisetzung.
- Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
- Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
- Kd für Ca2+ ohne Mg2+, im Puffer: Ca. 320 μM.
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
- Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Calcium-Indikator | |
1 mg |