Learn More
Agencinox™ Messbecher ohne Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Diese Becher eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Becher aus Molybdän-Edelstahl gewährleisten für den sicheren Transport von Flüssigkeiten.
Marke: Agencinox™ 2200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
- Hohe chemische Beständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
120 mm | |
Molybdän-Edelstahl | |
Becher |
2 l | |
180 mm |