Learn More
Agencinox™ Messbecher ohne Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Diese Becher eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Becher aus Molybdän-Edelstahl gewährleisten für den sicheren Transport von Flüssigkeiten.
Marke:  Agencinox™ 2300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11781893
  • 162.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
Molybdän-Edelstahl
Becher
3 l
180 mm