Learn More
Molybdän-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit 0.305 mm (0.012 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11365187
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum gauze
Namenshinweis Woven from 0.305mm (0.012 in.) dia. wire
Menge 300 x 300 mm
Netzgröße 20 Mesh
Form Drahtgewebe