Learn More
Molybdänlösung für ICP 1 g/l NH3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
58.00 € - 120.00 €
Spezifikation
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mo |
---|---|
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Element | Mo |
Solvent or Matrix | NH3 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12916204
![]() |
Fisher Chemical
S 134 100 |
100 ml | Flasche |
58.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12926204
![]() |
Fisher Chemical
S 134 250 |
250 ml | Flasche |
93.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12936204
![]() |
Fisher Chemical
S 134 500 |
100 ml | Flasche |
120.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Mo | |
Standards für die Massenspektrometrie | |
NH3 |
1±0.002 g/l | |
Mo |
Sicherheit und Handhabung
H225; H304; H315; H336; H410
P210; P233; P240; P241; P261; P264; P271; P273; P280; P301+P310; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P312; P321; P331; P332+P313; P370+P378; P391; P403+P233; P403+P235; P405; P501
Gefahr
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 1000mg/l in NH3 4%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.