Learn More
Molybdän(VI)-oxid, 99.9995 % (Metallbasis außer W), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog No. 11342018
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1155°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Molybdenum(VI) oxide
Schmelzpunkt 795°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9995% (metals basis excluding W)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formelmasse 143.94
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White to gray powder
Dichte 4.692 g/cm3