Learn More
Mono-ethyl-malonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10443274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-46-1
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.11
MDL-Nummer MFCD00020490
InChI-Schlüssel HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC-Name 3-Ethoxy-3-Oxopropansäure
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mono-Ethyl malonate
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.1190g/mL
Siedepunkt 106.5°C (3.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 02,IV,188
Relative Dichte 1.119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in other solvents
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Ethyl malonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.