Learn More
MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63369.AK
Menge 250 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15445619
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
MOPS kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Sie wurde häufig für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Sie wird als Morpholino-Propansulfonsäure-Puffer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die Verwendung oberhalb von 20 mM bei der Säugetierzellkulturarbeit wird nicht empfohlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1132-61-2
209.26
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:44115
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
C7H15NO4S
MFCD00006183
70807
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
Spezifikation
MOPS buffer soln.
0.5 M
Flüssig
C7H15NO4S
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
70807
1132-61-2
6.5
250 mL
Odorless
Soluble in water.
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
209.26
CHEBI:44115
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation