Learn More
MOPS Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11473437
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure, Na; ein Analogon zu MES, das in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (523 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-22-7
Summenformel C7H14NNaO4S
MDL-Nummer MFCD00064350
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS sodium salt
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln. (523 g/L (at 20°C).)
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
Molekulargewicht (g/mol) 231.24
Formelmasse 231.25