Learn More
MOPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61833.AK
Menge 250 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15484329
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
79803-73-9
247.241
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Natrium;2-Hydroxy-3-Morpholin-4-ylpropan-1-Sulfonat
C7H14NNaO5S
MFCD00070007
23675131
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
MOPSO buffer soln.
0.2 M
Flüssig
C7H14NNaO5S
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Natrium;2-Hydroxy-3-Morpholin-4-ylpropan-1-Sulfonat
23675131
79803-73-9
6.5
250 mL
MFCD00070007
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
247.241
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation