Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Maus-MCPT-1 (mMCP-1) Kit
Optimiert für die genaue und präzise Messung von Maus-MCPT-1 in Proben aus Serum und Gewebekulturüberständen. MCPT-1 (Mastzellprotease-1) ist eine β-Chymase, ein Typ der Serinprotease, der durch mukosale Mastzellen gewebespezifisch eingelagert und sezerniert wird.
257.00 € - 578.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P11034 |
---|---|
Assay-Bereich | 120 bis 15,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 120 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15387697
|
Invitrogen™
88-7503-22 |
2 x 96 Tests |
257.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15551167
|
Invitrogen™
88-7503-86 |
10 x 96 Tests |
578.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-MCPT-1 (mMCP-1) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-MCPT-1-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Mouse MCPT-1 Ready-SET-Go!™ Reagenzienset enthält alle erforderlichen Puffer und Reagenzien für die Durchführung von ELISA-AssaysSpezifikation
Gehäuse P11034 | |
120 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Mastzell-Protease-1 aus Mäusen | |
1 Std 45 Min |
120 bis 15,000 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
17224 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer, Assay-Verdünnungsmittel: 5-fach konzentriert, Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platten: Corning Costar mit Flachboden (bei Katalognummern mit der Endung -22 und -86 enthalten), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke