Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, Rinderhoden
Rinder-Tests
Marke:  MP Biomedicals™ 0210074090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11343929
  • 269.00 € / 500 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hyaluronidase, [37326-33-3]
  • Hyaluronat-Glycanohydrolase
  • Aktivität: 300USP-Einheiten/mg minimal
  • Gefriergetrocknetes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≥300 U/mg
4.5 bis 6
-20 °C
500 mg
≈55
Lyophilisiertes Pulver
Gelbbraun
Wirkstoffabgabe und -verabreichung
Rindertests
Hyaluronidase
Fe2+ und Fe3+ sind inhibierend, ebenso wie Mn2+ und Cu2+