Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, Rinderhoden
Rinder-Tests
Marke: MP Biomedicals™ 0210074091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hyaluronidase, [37326-33-3]
- Hyaluronat-Glycanohydrolase
- Aktivität: 300USP-Einheiten/mg minimal
- Gefriergetrocknetes Pulver
Spezifikation
≥300 U/mg | |
4.5 bis 6 | |
-20 °C | |
1 g | |
≈55 | |
Lyophilisiertes Pulver |
Gelbbraun | |
Wirkstoffabgabe und -verabreichung | |
Rindertests | |
Hyaluronidase | |
Fe2+ und Fe3+ sind inhibierend, ebenso wie Mn2+ und Cu2+ |