Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Marke:  MP Biomedicals™ 08320931
Artikelnummer. 11463556
  • 2630.00 € / 0.50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
100.000 U/mg
Zum Lysieren lebender Hefezellwände zur Herstellung von Protoplasten oder Sphäroplasten verschiedener Hefezellenstämme
Arthrobacter luteus
Zymolyase 100T
5 bis 10
2 °C bis 8 °C
500 mg
Lyophilisiertes Pulver