Learn More
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Behalten Sie Proben in der geschlossenen Sammelflasche, bis der Stopfen durch Betätigen der Steuerkette entfernt wird. Der Sampling Systems™ Multi Dipper 2 ist der ideale Probenehmer zum Entnehmen flüssiger Proben aus verschiedenen Ebenen.
Marke:  Sampling Systems™ 5045A-1500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15839341
  • 749.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Probenehmerrahmen, Steuerketten und Schäkelbolzen sind aus Edelstahl gefertigt
  • Die Probenflaschen sind aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
  • Die ideale Lösung für die Entnahme von flüssigen Proben aus verschiedenen Ebenen
  • Die Probenentnahmeflaschen bleiben geschlossen, bis der Bediener die Stopper mithilfe der Steuerkette entfernt
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
3 HDPE-Probenahmeflaschen
Flüssigkeitsprobenahme
Edelstahl (316L)
3 x 250 ml
1.500 mm