Learn More
Invitrogen™ Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EMMPOX10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18547924
  • 5220.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Myeloperoxidase ELISA quantitates Ms Myeloperoxidase in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Myeloperoxidase. Principle of the method The Mouse Myeloperoxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Myeloperoxidase (MPO) ist ein Hämoprotein, das während der Aktivierung in Neutrophilen exprimiert und sezerniert wird. Die native Myeloperoxidase wird als kovalent gebundener tetramerischer Komplex aus zwei glykosylierten Alphaketten mit einem Molekulargewichtsbereich von 59 bis 64 kDa und zwei nicht glykosylierten Beta-Ketten (MW ∽14 kDa) mit Gesamt-MW ∽150 kDa und einem theoretischen pI von9.2 dargestellt. Myeloperoxidase wird üblicherweise als Hauptziel von antineutrophilen Zytoplasmoantikörpern (ANCA), den serologischen Markern für bestimmte systemische Vaskulitäten wie Periarteriitis nodosa, mikroskopischer Polyarteriitis und pulmonaler eosinophiler Granulomatose (Churg-Strauss-Syndrom) angesehen. Niedrige bis mäßige Anti-Myeloperoxidase-Autoantikörperspiegel wurden auch bei rheumatoider Arthritis festgestellt. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass Myeloperoxidase an der Einleitung und dem Fortschreiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt ist. Myeloperoxidase besitzt starke proinflammatorische Eigenschaften und kann direkt zu Gewebeverletzungen beitragen. Heute wird Myeloperoxidase als einer der vielversprechendsten kardialen Marker in Erwägung gezogen. Myeloperoxidase ist Teil des Wirtsverteidigungssystems der polymorphonuklearen Leukozyten und verantwortlich für die mikrobizide Aktivität gegen eine Vielzahl von Organismen. In den stimulierten PMN (polymorphkernige Leukozyten) katalysiert MPO die Produktion von hypohalösen Säuren (in erster Linie hypochloröse Säure in physiologischen Situationen) und anderen toxischen Zwischenprodukten, die die mikrobizide Aktivität von PMN erheblich verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P11247
600 pg/mL
Myeloperoxidase ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Maus-Spezies, HRP-Konjugat, kolorimetrische Nachweismethode, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay für die Quantifizierung und den Nachweis von Myeloperoxidase (MPO) in Proben mit einem Mikrotiterplatten-Reader
Festphasen-Sandwich-ELISA
Kolorimetrisch
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Maus-MPO. Andere Arten wurden noch nicht bestimmt
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
mKIAA4033
<12%
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
10 x 96 Tests
Weitere Untersuchungen
2 bis 8 °C
Maus
4 h 45 min
0,61 bis 150 ng/ml
0,6 ng/mL bis 150 ng/mL
Myeloperoxidase (MPO), Myeloperoxidase (MPO), Maus-MPO
Biotin
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Supernatant
96 Bestimmungen
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
17523
Maus
<10
HRP
RUO
Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL
RP23-449P23.5, mKIAA4033
1 h 20 min