Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin, Dihydrochorid, für die ACS-Analyse, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Catalog No. p-4495710 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-1-Naphthylethylendiamin-Dihydrochlorid, N1-naphthalen-1-ylethan-1,2-dihydrochlorid, Marshall Reagenz, N-1-Naphthhylethylendiamin-Dihydrochlorid, 1,2-Ethandiamin, n-1-Naphthalenyl-, Dihydrochlorid, 2-1-Naphthylaminethylamin 2HCl, Bratton-Marshall Reagenz, N-1-Naphthalenyl-1,2-Ethanediamin-Dihydrochlorid, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-(1-Naphthyl)Ethylendiamin)
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Prozentgehaltsbereich ≥ 98 %
Menge 25 g
Formelmasse 259.18
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride, ACS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-(1-napthyl)ethylenediamine dihydrochloride