Learn More
Macherey-Nagel™ N 13-Aluminiumverschluss
Marke: Macherey-Nagel™ 70257
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silber | |
Butyl dunkelgrau / PTFE grau (nur mittig laminiert, mit PTFE, typische Bezeichnung Pharma-Fix) | |
2 mm |
Aluminium, Butyl, PTFE | |
100/Packung | |
Bördelverschluss |