Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-Sphingosin, 98 %
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60534.M¬
Menge | 1 mg |
---|
Beschreibung
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Hemmt die Zellproliferation und induziert monozytische Differenzierung von HL-60-Zellen
- Aktiviert Proteinphosphatasen
Chemische Identifikatoren
3102-57-6 | |
C20H39NO3 | |
Acetylceramid; C2-Ceramid |
Spezifikation
1 mg | |
-30°C to -10°C | |
3102-57-6 | |
341,53g/mol | |
77°C to 78°C | |
Signaltransduktionsreagenz | |
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N | |
N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide | |
98% |
Weiß | |
Hemmt die Zellproliferation und induziert die monozytische Differenzierung von HL-60-Zellen. Aktiviert Proteinphosphatasen | |
C20H39NO3 | |
Acetylceramid; C2-Ceramid | |
Löslich in Ethanol, Methanol, Chloroform oder DMSO bei ca. 10 mg/ml | |
Pulver | |
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O | |
341.54 |