Learn More
N-Acetyl-trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23767.18
Menge | 50 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
33996-33-7 | |
173.168 | |
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N | |
65784 | |
CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O |
C7H11NO4 | |
MFCD00037339 | |
oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum | |
(2S,4R)-1-Acetyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure |
Spezifikation
N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline | |
33996-33-7 | |
Glasflasche | |
84043 | |
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N | |
(2S,4R)-1-Acetyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure | |
50 g | |
173.17 | |
Kristallpulver |
131°C to 133°C | |
C7H11NO4 | |
MFCD00037339 | |
oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum | |
CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O | |
173.168 | |
65784 | |
99% |