Learn More
N-[alpha-(4-Chlorphenyl)benzyl]formamid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15407898
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202414-68-4
Summenformel C14H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 245.706
InChI-Schlüssel HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl, n-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-4-chlorobenzhydryl formamide, n-4-chlorophenyl-phenylmethyl formamide, n-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
PubChem CID 10377235
IUPAC-Name N-[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]formamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
Menge 1 g
Formelmasse 245.7
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest