Learn More
N-alpha-Benzoyl-L-Arginin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278.31 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10812.18
127.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 50 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
154-92-7 | |
278.31 | |
RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N | |
97369 | |
NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
C13H18N4O3 | |
MFCD00001763 | |
bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine | |
(2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure |
Spezifikation
N-alpha-Benzoyl-L-arginine | |
154-92-7 | |
MFCD00001763 | |
RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N | |
(2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure | |
50 g | |
278.31 |
285°C (decomposition) | |
C13H18N4O3 | |
bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine | |
NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
278.31 | |
97369 | |
99% |