Learn More
n-Butylzinnhydroxidoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butyltin hydroxide oxide |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3146 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
IUPAC-Name | Butyl(hydroxy)stannanon |
Formelmasse | 208.81 |
Reinheit (%) | 95% |